Dual-gel electrophoresis system, Owl™ P10DS
Lieferant: THERMO OWL SCIENTIFIC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
P10DS-1
730-0263EA 3470 EUR InStock
730-0263
Dual-gel electrophoresis system, Owl™ P10DS
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
The Owl™ P10DS dual gel system casts and runs one or two 20×20 cm gels in the upper buffer chamber. The larger size cassette allows the maximum number of samples and separation length. The system is ideal for second dimension protocols of 2-D electrophoresis applications.
  • Optimal for large sample numbers that need extended separation and mobility shift assays
Gel W×H: 200×200 mm
Footprint W×H×D: 310×230×165 mm
Running buffer volume: 1150 ml (upper chamber 650 ml, lower chamber 500 ml)
Lieferumfang: Complete system includes upper buffer chamber withMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..