VWR®, UV Transilluminatoren für VWR® Imager System
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
730-1461EA 1210 EUR InStock
730-1461 730-1462 730-1463 730-1480 730-1481 730-1472 730-1473 730-1474 730-1475 730-1476 730-1477 730-1478 730-1479 730-1483 730-1482 730-0497
VWR®, UV Transilluminatoren für VWR® Imager System
Transilluminatoren UV-Transilluminatoren
Alle VWR® Transilluminatoren lassen sich für einen einfachen Zugriff herausziehen und bieten eine sehr gleichmäßige Beleuchtung. Die für die Verwendung mit dem VWR® Imager System vorgesehenen Modelle haben auch variable Intensitätseinstellungen.
  • Auswahl an Filtergrößen
  • Sicherheitsabschaltung (in der Dunkelkammer)
  • Auswahl verschiedener/mehrerer Wellenlängen verfügbar
  • In der Tischversion mit Schutzdeckel erhältlich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..