Miniröhrchensystem, Axygen®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 37.5 EUR InStock
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Miniröhrchensystem, Axygen®
Röhrchen Mikroröhrchen
PP, 100 % rein. Das Axygen 96-Well-Miniröhrchensystem ist sowohl für 8er- als auch für 12er-Verschlusskappenstreifen konzipiert.
  • Mit Beckman, Tecan, Zymark und anderen automatisierten Arbeitsstationen kompatibel
  • Nur einseitig anbringbarer Deckel mit eingeätzter, alphanumerischer Gitterteilung zur positiven Identifizierung der Proben
  • Eingegossene Kondensationsringe am Deckel minimieren das Risiko von Kreuzkontamination
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge