Selbstklebender PCR-Verschlussfilm, QuickSeal PCR™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-120-080LR IST-120-080SR IST-120-080LS IST-120-080SS IST-120-080TS
731-0462EA 1300 EUR InStock
731-0462 731-0448 731-0447 731-0449 731-0450
Selbstklebender PCR-Verschlussfilm, QuickSeal PCR™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparente Abziehfolie für PCR.
  • Nicht durchstechbar
  • Steril oder unsteril erhältlich
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +110 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge