Selbstklebender qPCR-Verschlussfilm, QuickSeal qPCR Crystal™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-121-080LR IST-121-080LS IST-121-080SR IST-121-080SS IST-121-080TS
731-0451EA 777 EUR InStock
731-0451 731-0452 731-0453 731-0454 731-0455
Selbstklebender qPCR-Verschlussfilm, QuickSeal qPCR Crystal™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparenter, nicht klebriger, druckempfindlicher Film für qPCR-Platten (96- oder 384-Well) und Situationen, die Fluoreszenz verursachen.
  • Optisch klar, minimale Eigenfluoreszenz
  • DMSO-beständig
  • Nicht durchstechbar, abziehbar
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −40 bis +110 °C
  • Steril oder unsteril erhältlich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..