Selbstklebender qPCR-Verschlussfilm, QuickSeal qPCR Crystal™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-121-080LR IST-121-080LS IST-121-080SR IST-121-080SS IST-121-080TS
731-0451EA 777 EUR InStock
731-0451 731-0452 731-0453 731-0454 731-0455
Selbstklebender qPCR-Verschlussfilm, QuickSeal qPCR Crystal™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparenter, nicht klebriger, druckempfindlicher Film für qPCR-Platten (96- oder 384-Well) und Situationen, die Fluoreszenz verursachen.
  • Optisch klar, minimale Eigenfluoreszenz
  • DMSO-beständig
  • Nicht durchstechbar, abziehbar
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −40 bis +110 °C
  • Steril oder unsteril erhältlich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge