Selbstklebende PCR-Verschlussfolie, QuickSeal Foil PCR™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-129-080LR IST-129-080LS IST-129-080SR IST-129-080SS IST-129-080TS
731-0456EA 895 EUR InStock
731-0456 731-0457 731-0458 731-0459 731-0460
Selbstklebende PCR-Verschlussfolie, QuickSeal Foil PCR™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstechbar, Abzieh-Barrierenfolie für PCR und Probenlagerung.
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −40 bis +120 °C
  • Steril oder unsteril erhältlich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge