Heat-Sealing-Folie, ClearASeal Weld™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-102-078TS IST-102-078LR IST-102-078LS IST-102-078SR IST-102-078TR IST-102-115LR IST-102-115SR IST-102-115TR IST-102-078SS
731-0546EA 20.4 EUR InStock
731-0546 731-0493 731-0497 731-0494 731-0499 731-0495 731-0496 731-0545 731-0498
Heat-Sealing-Folie, ClearASeal Weld™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Klarer Film mit starker Bindung, ideal für Wasser-Thermocycler. Geeignet für qPCR, PCR (Wasserbad-Thermocycling), Lagerung, Probeninspektion, Entsorgung von Gefahrstoffen, Verwendung mit DMSO.
  • Nicht durchstechbar und nicht abziehbar
  • Dauerhafte Versiegelung (für PP-Platten) mit Lösungsmittelbeständigkeit
  • Gute optische Klarheit
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −80 bis +110 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge