Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Heat-Sealing-Folie, PeelASeal Foil™

Lieferant: iST Scientific Ltd

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

IST-104-078SS IST-104-115TR IST-104-115SR IST-104-115LR IST-104-078TR IST-104-078SR IST-104-078TS IST-104-078LS IST-104-078LR
731-0552EA 111 EUR InStock
731-0552 731-0554 731-0550 731-0549 731-0553 731-0548 731-0555 731-0551 731-0547
Heat-Sealing-Folie, PeelASeal Foil™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Abziehbares Folienlaminat für Polypropylenplatten. Geeignet für PCR, kurzfristige Lagerung von Verbindungen bei niedriger Temperatur, kurzfristige Raumtemperaturlagerung von Verbindungen (weniger als 5 Tage).

  • Abziehbar (ab −80 °C)
  • Nicht durchstechbar
  • Moderate Widerstandsfähigkeit gegen Lösungsmittel; mit guter Flüssigkeitsbarriere
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −80 bis +110 °C

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge