Heat-Sealing-Folie, PeelASeal DMSO Foil™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-105-078SS IST-105-078SR IST-105-078LS IST-105-078LR IST-105-078TR IST-105-115TR IST-105-078TS IST-105-115SR IST-105-115LR
731-0561EA 118 EUR InStock
731-0561 731-0557 731-0560 731-0556 731-0562 731-0563 731-0564 731-0559 731-0558
Heat-Sealing-Folie, PeelASeal DMSO Foil™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Abziehbare DMSO-beständige Folie für Polypropylenplatten. Geeignet für die Lagerung in niedrigen und Umgebungstemperaturen mit DMSO und anderen Lösungsmitteln.
  • Abziehbar
  • Nicht durchstechbar
  • Hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel; mit gutem Schutz vor Flüssigkeiten
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −80 bis +80 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge