Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-106-078LR IST-106-078LS IST-106-078SR IST-106-078SS IST-106-078TR IST-106-078TS IST-106-115LR IST-106-115SR IST-106-115TR IST-106-200LR
731-0565EA 600 EUR InStock
731-0565 731-0569 731-0566 731-0570 731-0571 731-0573 731-0567 731-0568 731-0572 ISTSIST-106-200LR
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstechbarer Folienverschluss mit guter Beständigkeit gegen Lösungsmittel. Geeignet für PCR, Verbundlagerung und Probenversand.
  • Nicht abziehbar
  • Kann mehrfach angewendet werden
  • Einfache Identifizierung der Verschlussoberfläche
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +120 °C
  • Durchstechbar
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge