Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil PS™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-107-078SR IST-107-078LR IST-107-078SS IST-107-078TR IST-107-078TS IST-107-115LR IST-107-115SR IST-107-115TR IST-107-078LS IST-107-200LR
731-0575EA 836 EUR InStock
731-0575 731-0574 731-0579 731-0580 731-0582 731-0576 731-0577 731-0581 731-0578 ISTSIST-107-200LR
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil PS™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstech- und abziehbar, hochwertige Folie für Polystyrolplatten mit guter Beständigkeit gegen Lösungsmittel einschließlich DMSO. Geeignet für die PCR-Lagerung von Verbindungen bei niedrigen Temperaturen, kurzfristige Raumtemperaturlagerung von Verbindungen.
  • Abziehbar nur bei Polystyrolplatten
  • Kann mehrfach angewendet werden
  • Einfache Identifizierung der nicht verschließenden Oberfläche
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis 110 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..