Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil PS™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-107-078SR IST-107-078LR IST-107-078SS IST-107-078TR IST-107-078TS IST-107-115LR IST-107-115SR IST-107-115TR IST-107-078LS IST-107-200LR
731-0575EA 836 EUR InStock
731-0575 731-0574 731-0579 731-0580 731-0582 731-0576 731-0577 731-0581 731-0578 ISTSIST-107-200LR
Heat-Sealing-Folie, PierceASeal Foil PS™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Durchstech- und abziehbar, hochwertige Folie für Polystyrolplatten mit guter Beständigkeit gegen Lösungsmittel einschließlich DMSO. Geeignet für die PCR-Lagerung von Verbindungen bei niedrigen Temperaturen, kurzfristige Raumtemperaturlagerung von Verbindungen.
  • Abziehbar nur bei Polystyrolplatten
  • Kann mehrfach angewendet werden
  • Einfache Identifizierung der nicht verschließenden Oberfläche
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis 110 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge