Heat-Sealing-Folie, Gas PermASeal™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-110-115SR IST-110-115TR IST-110-078TS IST-110-078TR IST-110-115LR IST-110-078SS IST-110-078SR IST-110-078LS IST-110-078LR
731-0604EA 858 EUR InStock
731-0604 731-0608 731-0609 731-0607 731-0603 731-0606 731-0602 731-0605 731-0601
Heat-Sealing-Folie, Gas PermASeal™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Gasdurchlässiger und abziehbarer Vliesverschluss für PP- und PS-Platten. Geeignet für Kurzzeitinkubationen, Landwirtschaft und Saatgutlagerung, Insektenlagerung und Zellkulturen.
  • Durchstechbar und abziehbar
  • Barriere gegen Feststoffe
  • Porös und lichtundurchlässig
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +80 °C
  • Nicht zertifiziert frei von Nukleasen und DNA
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge