Selbstklebende Verschlussfolien für Mikrotiterplatten, QuickSeal Micro™
Lieferant: iST Scientific Ltd
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IST-125-080TS IST-125-080SS IST-125-080SR IST-125-080LS IST-125-080LR
731-0628EA 20.4 EUR InStock
731-0628 731-0627 731-0625 731-0626 731-0624
Selbstklebende Verschlussfolien für Mikrotiterplatten, QuickSeal Micro™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Transparenter abziehbarer Film für die Lagerung. Geeignet für wässrige Proben.
  • Nicht durchstechbar und von durchschnittlicher Stärke
  • Integritätsbereich des Verschlusses: −20 bis +80 °C
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge