Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tantal(V)oxid ≥99,5% (Metall-Basis), Spektrografie-Qualität Spectrographic Grade

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


73118.22 73118.14
73118.22EA 320 EUR InStock
73118.22 73118.14
Tantal(V)oxid ≥99,5% (Metall-Basis), Spektrografie-Qualität Spectrographic Grade
Tantal(V)oxid
Purity: 99.5% CAS No.: 1314-61-0 Molecular Formula: Ta2O5 Formula Weight: 441.89 Physical Form: Powder Density: 8.2 Melting Point: 1800° Merck Reference: 14,9056 MDL No.: MFCD00011254


Formel: O₅Ta₂
Melting Pt: 1800 °C
Dichte: 8,2
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011254
CAS-Nummer: 1314-61-0
EINECS: 215-238-2
Merck Index: 14,9056
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge