Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Elektroden, 2-Nadel Array

Lieferant: Harvard Apparatus

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 414 EUR InStock
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Elektroden, 2-Nadel Array
Elektroden Elektroporationselektroden
2-Nadel-Array-Elektroden sind nadelartige Elektroden, die speziell für in-vivo-Anwendungen zur Wirkstoffübertragung und Gentransfer konzipiert sind. Die Elektrode besteht aus einem wiederverwendbaren 2-Nadel-Array-Griff sowie sterilen 2-Nadel-Arrays für den Einmalgebrauch.

  • Edelstahl-Elektroden, Griff aus Delrin
  • Einfache, kostengünstige und sichere nicht-virale Technik für in-vivo-Genübertragungen durch direkte Injektion von Plasmid-DNA in den Muskel

Die Elektrode ist in zwei Größen erhältlich. Der 5 mm große 2-Nadel-Array plus Griff ist für die Anwendung bei kleinen Muskelmassen, wie z. B. dem Tibialis der Maus, geeignet. Der 10 mm große 2-Nadel-Array plus Griff ist für die Anwendung bei größeren Muskelmassen, wie z. B. dem Musculus gastrocnemius der Ratte, geeignet.

Generatorkompatibilität: ECM® 830, ECM® 2001
Spannungsbereich: 0 - 500 V

Impulsdauer: 10 µsec bis 99 msec in Phosphatpuffer-Kochsalzlösung
Grifflänge: 8 cm
Nadellänge: 20 mm

Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS

Handle length: 8 cm

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge