PCR-Platten, 96-Well, Halbrand, Axygen®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PCR-96-HS-C PCR-96M2HSBK PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR PCR-96M2-HSY
731-1010EA 64.4 EUR InStock
731-1010 731-4128 732-0803 731-4124 731-4127
PCR-Platten, 96-Well, Halbrand, Axygen®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP-Platten, Silikonmatten. Passend für 0,2-ml-Thermocycler-Blöcke.
  • Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
  • Als frei von RNase, DNase und Endotoxinen zertifiziert für höchste Probenintegrität
  • AxyMat™ Verschlussmatten sind autoklavierbar und wiederverwendbar
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, ABI sequencers.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge