Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Genepaddles Elektroden

Lieferant: Harvard Apparatus

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

45-0123 45-0122
732-0032EA 733 EUR InStock
732-0032 732-0950
Genepaddles Elektroden
Elektroden Elektroporationselektroden
Genepaddles are non invasive, paddle-style, reusable electrodes designed for in vivo and in vitro applications, such as gene delivery (IVEGD) in mouse embryos. The electrodes are placed anterior and posterior to the embryo following injection of the molecule of interest, and an electroporation pulse is delivered.

  • Gold plated rectangular paddles, available in two sizes 3×5 mm or 5×7 mm
  • Genepaddles may be positioned in parallel at a predetermined gap in tissue using the Genetrode/Genepaddle holder

Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 200 V DC (do not use AC)

Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Pulse number range: 1 - 99 (depending on voltage and pulse length settings)

Elektrodenabstand des Genetrode™ Halters: 1 - 10 mm.

Genetrode/Genepaddle Halter, Square-Post-Kabel und Kabel für Koaxialbananenstecker erforderlich.

Genetrode™ holder electrode gap: 1 - 10 mm range

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge