Filterspitzen, verlängert, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2140-HR 2079-HR 2080-HR 2160P-HR
732-1140EA 71.5 EUR InStock
732-1140 732-2398 732-2400 732-2406
Filterspitzen, verlängert, ART™
Pipettenspitzen
Diese Filterspitzen passen auf nahezu jede Pipette und eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Die selbstdichtende Barriere bietet 100 % Schutz vor Aerosolen und flüssiger Kontamination.
  • Transparent, steril
  • Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Hemmern
  • Verlängerte Spitzen verhindern durch den größeren Abstand des Pipettenschafts zum Probenbehälter Kontaminierungen
  • Rackabdeckung kann von einem herkömmlichen abnehmbaren Deckel zu einem aufklappbarem Rack für einhändigen Zugriff auf die Spitzen umgewandelt werden
  • Vorderer Verschluss kann für eine sichere Aufbewahrung geschlossen und verriegelt werden
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge