Filterspitzen, ART® Reload-System
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2065E-HR 2065E-RI 2065-HR 2065-RI 2069-RI 2139-RI 2140-RI 2149E-RI 2149P-RI 2179-RI 2065E-05-HR 2065E-05-RI 2069-05-RI 2139-05-RI 2140-05-RI 2149E-05-RI 2149P-05-RI 2179-05-RI 2931-RI
732-1144EA 70.5 EUR InStock
732-1144 732-1152 732-1143 732-1151 732-1153 732-1147 732-1148 732-1149 732-1150 732-1154 732-1168 732-1167 732-1165 732-1180 732-1178 732-1176 732-1174 732-1172 732-1502
Filterspitzen, ART® Reload-System
Pipettenspitzen
Dieses sterile Filterspitzen-Reloadsystem kombiniert einzeln verpackte Blisterpackungen aus recyceltem Kunststoff mit neuen Racks mit Klappdeckel. Die Blisterpackungen mit ART® Filterspitzen können einfach durch Herunterdrücken in die Racks eingesetzt werden. Dadurch entstehen stapelbare, platzsparende Racks, die mit nur einer Hand bedient werden können. Leere Racks können einfach wiederverwendet werden wie ART® system neu laden
  • Umweltfreundliche Verpackung
  • Abdichtende ART®-Barriere verhindert Kreuzkontamination
  • Spitzen sind als frei von DNase, RNase, ATP und Pyrogenen zertifiziert
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge