Filterspitzen, geringe Retention, ART™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2069-05-HR 2139-05-HR 2149E-05-HR 2149P-05-HR 2179-05-HR 2069-05-RT 2070-05-HR 2070-05-RT 2139-05-RT 2149P-05-RT 2179-05-RT
732-1166EA 80.4 EUR InStock
732-1166 732-1181 732-1177 732-1175 732-1173 732-2391 732-2393 732-2394 732-2401 732-2403 732-2407
Filterspitzen, geringe Retention, ART™
Pipettenspitzen
Diese sterilen Filterspitzen passen auf nahezu jede Pipette und eignen sich für verschiedenste Anwendungen. Die selbstdichtende Barriere bietet 100 % Schutz vor Aerosolen und flüssiger Kontamination. Dank fortschrittlicher Technologie mit niedriger Retention reduziert die hydrophobe innere Oberfläche dieser Spitzen deutlich den Probenverlust durch Adhäsion und maximiert die Probenrückgewinnungsrate.
  • Frei von RNase, DNase, DNA, ATP, Keimen, Endotoxinen, Pyrogenen und PCR-Hemmern
  • Rackabdeckung kann von einem herkömmlichen abnehmbaren Deckel zu einem aufklappbarem Rack für einhändigen Zugriff auf die Spitzen umgewandelt werden
  • Vorderer Verschluss kann für eine sichere Aufbewahrung geschlossen und verriegelt werden
  • Platzsparendes, stapelbares Reload-System ist umweltfreundlich, rückführbar und einfach zu bedienen
Verpackung: Spitzen sind in Racks oder in Trays für das Nachladen von Racks erhältlich. Spitzen zum Nachladen erfordern ein leeres Rack.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge