SE 250 Mighty Small II Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Lieferant: HOEFER ELECTROPHORESIS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SE250-10A-.75 SE250-10A-1.0
732-1752EA 865 EUR InStock
732-1752 HOEFSE250-10A-1.0
SE 250 Mighty Small II Mini Vertikale Mini-Elektrophoreseeinheit
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das vertikale Mini-Elektrophoresesystem SE250 Mighty Small II wurde speziell für schnelles Screening und schnelle elektrophoretische Trennung konzipiert.
  • Maximale Glasplattengröße 10×8 cm
  • Effiziente aktive Kühlung gewährleistet scharfe Banden
  • Schnelle und einfache Montage
  • Erfordert sehr wenig Puffer
Einfach aufrüstbar auf SE260 (mit optionalem Zubehör), wodurch zusätzlich Gele von 10×8 und 10×10,5 cm aufgenommen werden können, was eine größere Vielfalt an vorgefertigten Geloptionen ermöglicht.
Lieferumfang: Das Komplettsystem umfasst: untere Pufferkammer, obere Pufferkammer/Kühlkern, Sicherheitsdeckel mit Stromkabeln, Gieß-Halterung mit Dichtungsset, 2 Sandwichgelhalterungen, 4 Nocken, 10 rechteckige Glasplatten (10×8 cm), 2 Aluminiumplatten mit Aussparungen (10×8 cm), 4 Federklemmen, 2 Kämme (10 Taschen, 0,75 mm dick) und 4 T-Spacer (0,75 mm dick), 2 Folien für die Well-Kennzeichnung und Geldichtung. Lieferumfang des Basissystems wie oben, jedoch ohne Kämme, Spacer und Gießapparatur, die alle separat bestellt werden können.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge