DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
7010 7012-11
732-2353EA 20.7 EUR InStock
732-2353 732-4436
DNA AWAY® Dekontaminationslösung
Reinigungsmittel Dekontaminierungsmittel
Gebrauchsfertige Lösung zur Beseitigung von DNA-Kontaminationen. Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Instrumenten, Mikroliterpipetten, Thermocyclern etc.
  • Geeignet für PCR-Anwendungen, zur Vermeidung von falsch-positiven PCR-Ergebnissen
  • Einfache Reinigung verschiedener Oberflächen
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..