96-Well-Assay-Platten
Lieferant: BIOTIX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
63300105 AP-0350-9CV 63300102 63300103
732-2473EA 42 EUR InStock
732-2473 732-2470 BITX63300102 BITX63300103
96-Well-Assay-Platten
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Medizinische Qualität, reines PP, unbehandelt. Der große Well-Durchmesser der Biotix 96-Well-Testplatten macht sie ideal für eine breite Palette von Anwendungen, inklusive Verbindungsbibliotheken und kombinatorischer Chemie. Erhältlich mit V-förmigem oder U-förmigem Well-Boden, um den Testanforderungen gerecht zu werden.
  • Erhöhte „Kamin“-Wells verringern Kreuzkontamination und ermöglichen die sichere Anwendung von Abdeckmatten und Versiegelungsfolien
  • Alphanumerisches Raster hilft bei der Probenidentifizierung
  • Die eingekerbte untere linke Ecke gewährleistet die korrekte Plattenausrichtung
Zertifizierungen: Entspricht ANSI/SBS 1-2004 Standard für automatisierte Hochdurchsatz-Prozessierung. Jede Produktcharge ist BioReady™-zertifiziert für die empfindlichsten Tests.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge