Mikrotiterplatten, 96- und 384-Well, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
249943 249944 249945 249946 249947 249949 249950 264573 264575 264576 264579 267245 267334 267342 267350 267369 267385 442587
732-2619EA 315 EUR InStock
732-2619 732-2620 732-2621 732-2622 732-2623 732-2624 732-2625 732-2654 732-2656 732-2657 732-2660 732-2661 732-2662 732-2663 732-2664 732-2665 732-2666 735-0016
Mikrotiterplatten, 96- und 384-Well, Nunc™
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
PP, unbehandelt, ohne Deckel. Diese Platten sind gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Alkohole beständig, sie sind nicht toxisch, eignen sich ideal für Flüssigphasen-Assays, zur Probenpräparation und Verbindungslagerung sowie für die chemische Synthese. Die weißen Platten für Lumineszenz-Anwendungen maximieren die Signalreflektion und minimieren Autolumineszenz- und Autofluoreszenzsignale. Die schwarzen Platten für Fluoreszenz-Anwendungen reduzieren Fluoreszenz im Hintergrund und minimieren zurückgestreutes Licht. Die farbigen Platten sind besonders praktisch für Lagerungsanwendungen.
  • Kompatibel mit Roboter- und Automationssystemen
  • Wahlweise mit konischem (V) oder rundem (U) Well-Profil für optimale Probenrückgewinnung
  • Die quadratischen, abgerundeten Wells minimieren das Anhaften
  • Technologie der MicroWell™ 96-Well-Platte mit einer gemeinsamen Zwischenwand spart Platz und verbessert das Mischen in den Wells (außer Best.-Nr.: 735-0016)
* Als frei von RNase und DNase zertifiziert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge