Aufbewahrungsracks für Mikroplatten, Nunc™
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
367002 344260 344280 344380
732-2756EA 213 EUR InStock
732-2756 NUNC344260 NUNC344280 732-1571
Aufbewahrungsracks für Mikroplatten, Nunc™
Gestelle Mikrotiterplatten-Gestelle
Eine Auswahl an Aufbewahrungsracks für Standard-Mikroplatten und DeepWell™ Platten in mechanischen Gefrierschränken oder -truhen oder Inkubatoren.
Kunststoffracks
Für Tiefkühlgeräte bis −80 °C
Leichtes und haltbares Rack aus Propylen und Metall
Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung der Platten, Tragegriff für bequemen Transport
Aluminiumrack
Verstellbare Einlegeböden zur Anpassung an jede Platte oder jedes Reagenzglasgestell
Autoklavierbar
Farbige Dach- und Seitenflächen zur einfachen Identifikation
Geringes Gewicht, mit Tragegriff für einfachen Transport
Verriegelung zur sicheren Aufbewahrung der Platten
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge