PCR-Platten, 384-well
Lieferant: VWR Peqlab
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
732-3237EA 382 EUR InStock
732-3237
PCR-Platten, 384-well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP, autoklavierbar. Diese qualitativ hochwertigen 384-well PCR Platten sind verwendbar für "High Throughput PCR Anwendungen, und sind so konzipiert, dass sie mit Roboter-Plattformen und automatisierten Liquid-Handling-Systemen kompatibel sind.
  • Kompatibel mit den meisten 384-well Thermal Cycler Systemen und Robotern (farblose Platten)
  • 40 μl maximale Kapazität der Wells und 25 μl Arbeitsvolumen
  • Abgeschnittene Ecken rechts oben zur einfachen Positionierung
  • Fertigung aus Polypropylen höchster Reinheit unter strengen Kontroll-Richtlinien
  • Garantiert frei von RNasen, DNasen und humaner DNA
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge