Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Deep Well Plates, 384 Square Well

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

732-3326EA 406 EUR InStock
732-3326 732-3327
VWR®, Deep Well Plates, 384 Square Well
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
These deep 384 square well plates are made from PP in a Class 100000 cleanroom. They are designed for high density sample collection and/or storage.

  • Height 30 mm
  • Free from DNase and RNase
  • Manufactured to ANSI/SLAS specifications
  • Can be stored at –80 °C

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge