Pipettenfilterspitzen mit niedriger Retention, ZEROTIP®
Lieferant: GUANGZHOU JET BIOFILTRATION
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PMT252010 PMT233010 PMT252020 PMT252100 PMT231200 PMT233300 PMT252000 PMT371000
732-3693EA 284 EUR InStock
732-3693 732-3695 732-3697 732-3699 732-3701 732-3703 732-3705 732-3707
Pipettenfilterspitzen mit niedriger Retention, ZEROTIP®
Pipettenspitzen
JET ZEROTIP® werden aus superklarem, hochwertigem Polypropylen hergestellt und sind mit den meisten verschiedenen Mikropipettenmodellen und -marken kompatibel.
  • Bevorzugtes Zubehör für die meisten Mikropipettenmarken
  • Farbkodierte Racks zur einfachen Volumenidentifizierung
  • Jedes Rack oder Gehäuse ist mit der Chargennr. Bedruckt. um eine qualitativ hochwertige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
  • DNase-/RNase-frei und nicht pyrogen
  • Durch Bestrahlung SAL 10⁻⁶ (ISO 11137) sterilisiert
  • Haltbarkeit: 3 Jahre ab dem Herstellungsmonat
Die Oberflächen der Spitzen werden durch ein spezielles Verfahren hergestellt. Durch diesen Prozess wird die Innenfläche der Spitze superhydrophob, wodurch der Probenverlust erheblich reduziert und eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien gewährleistet wird.
Zertifizierungen: Hergestellt in einer Reinraumumgebung der Klasse 100 000. Hergestellt gemäß den ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystemen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge