VWR®, Polystyrene Assay Plates, 96- and 384-Well
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
732-3720EA 185 EUR InStock
732-3720 732-3721 732-3722 732-3723 732-3724 732-3725 732-3728 732-3729 732-3730 732-3731 732-3734 732-3735 732-3736 732-3737 732-3738 732-3739 732-3740 732-3741 732-3742 732-3743 732-3744 732-3745 732-3746 732-3747 732-3748 732-3749 732-3750
VWR®, Polystyrene Assay Plates, 96- and 384-Well
Mikrotiterplatten HTS-Mikrotiterplatten
Manufactured from high quality crystal polystyrene. They are ideal for routine assays, mixing and storage.
  • Flat bottom ideal for microscopic applications
  • V-bottom minimising residual liquid
  • U-bottom for optimising sample/cell collection
VWR® assay plates are available in clear, white or black polystyrene, with solid or clear bottom.
The bottom of the clear bottom plates is just 0,4 mm thick and extremely flat (±0,1 mm tolerance), ensuring high measurement precision and elimination of reading errors when performing cell-based assays usingMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..