Mikrovolumen-Spektralphotometer, NanoDrop™ Lite Plus
Lieferant: THERMO NANODROP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
NDL-PLUS-GL NDL-PLUS-PR-GL
732-3876EA 0 EUR InStock
732-3876 732-3877
Mikrovolumen-Spektralphotometer, NanoDrop™ Lite Plus
Spektrophotometer und Photometer Biophotometer
NanoDrop™ Lite ist ein platzsparendes Standalone-Spektralphotometer für hochpräzise Messungen der Konzentration von DNA, RNA und Proteinen im Mikrovolumen-Bereich.
  • Äußerst kompaktes Gerät mit integrierter Steuerung und Software – Kein Computer erforderlich
  • Optional anschließbarer Etikettendrucker für Proben und Laborunterlagen
  • Intuitive Bediensoftware zur Konzentrationsbestimmung
  • Geringster Platzbedarf durch Integration der Steuereinheit
Das NanoDrop™ Lite Plus-Spektralphotometer eignet sich für jedes Labor, in dem viel Wert auf hochpräzise Messungen gelegt wird. Dank der bewährten und patentierten NanoDrop™ Mikrovolumen-Technologie können aufgereinigte DNA-, RNA- und Proteinkonzentrationen bis zu einem Wert von 30 Abs gemessen werden, ganz ohne fehleranfällige Verdünnungen. Zusätzlich werden im NanoDrop™ Lite Plus die kritischen A260/A280- und A260/A230-Reinheitskoeffizienten automatisch berechnet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge