Verschlusshilfe, Cap-It
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB-0536
732-4817EA 45.39 EUR InStock
732-4817
Verschlusshilfe, Cap-It
Crimper, Capper und Decapper
Zum einfachen Aufbringen von gewölbten Deckeln auf Gefäßstreifen und Platten.
  • Minimiert den Druck, der für das effektive Verschließen der Deckel erforderlich ist
  • Gleichzeitiger Verschluss mehrerer Gefäße möglich
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge