Gene Frame® für Hybridisierung und PCR
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB-0576 AB-0577 AB-0578
732-4824EA 182 EUR InStock
732-4824 732-4825 732-4826
Gene Frame® für Hybridisierung und PCR
Objektträger Mikroarray-Objektträger
Für in-situ-Hybridisierung und -Amplifizierung. Zur Verwendung mit standardmäßigen Mikroskop-Objektträgern konzipiert.
  • Gas tight sealing prevents reagent loss due to evaporation
  • Withstand temperatures of up to 97 °C
  • Frame and coverslip can be removed simultaneously leaving no residue
  • Can be autoclaved or sterilised by UV irradiation
Lieferumfang: Alle Packungen enthalten 100 Deckgläser.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge