Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 96 Wells, 2,2 ml, Mark II
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB-0932
732-4910EA 390 EUR InStock
732-4910
Deep-Well-Aufbewahrungsplatten, 96 Wells, 2,2 ml, Mark II
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
PP. 96-Well-Platten mit runden Wells zur Lagerung und für Screening-Anwendungen.
  • 2,2-ml-Arbeitsvolumen bei Abdichtung mit Klebefolie oder Heißversiegelung oder 1,8 ml bei Versiegelung mit Verschlussmatten mit 96 Noppen
  • Konischer Well-Boden zur einfachen Probenentnahme
  • Erhöhter Rand mit Stütz- und Setzring
Farbe: Natur.
Colour: Natural
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..