Streifen PCR-Gefäße und Deckel, 0,2 ml
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB-0264/B AB-0266 AB-0451 AB-0452 AB-0490 AB-0264 AB-1112 AB-1113 AB-1114 AB-0264/G AB-0264/P AB-0264/R AB-0264/W AB-0264/Y AB-1183 AB-1182 AB-1191 AB-0496
732-0041EA 266 EUR InStock
732-0041 732-4802 732-4809 732-4810 732-0059 732-4800 732-4946 732-4947 732-4948 732-0042 732-0043 731-0252 731-0253 732-0044 732-0884 732-0883 732-0623 731-0433
Streifen PCR-Gefäße und Deckel, 0,2 ml
Röhrchen PCR-Gefäße
PP.
  • Streifen mit 8 und 12 Gefäßen mit oder ohne Deckelstreifen verfügbar
  • Geeignet für 0,2 ml Thermocycler-Blöcke
  • Maximaler Inhalt bei geschlossenem Gefäß: 0,25 ml
  • Gefäße können abgetrennt und einzeln verwendet werden
  • Streifen mit flachen oder gewölbten Deckeln erhältlich
  • Zertifiziert frei von DNase, RNase und humaner DNA
Geeignet für den Einsatz in 96-Well-Thermocyclerblöcken mit V-Boden.
Farbe: Klar (soweit nicht anders angegeben). Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge