qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Lieferant: QIAGEN BEVERLY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 1350 EUR InStock
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
qPCR SuperMixes, PerfeCTa®
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
PerfeCTa® qPCR SuperMixes sind 2X konzentrierte, gebrauchsfertige Reaktionscocktails, die alle Komponenten außer Primern, Sonde und Vorlage für qPCR enthalten.
  • Bessere Zuverlässigkeit dank großem Dynamikbereich
  • Überdurchschnittlicher Antikörper-vermittelter Hot-Start für höhere Spezifität und genauere Quantifizierung
Die SuperMixes enthalten Puffer und Stabilisatoren, die auf maximale Effizienz, Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit der PCR mit TaqMan® und TaqMan® MGB-Sondenchemie optimiert sind. Die verbesserte Spezifität der PerfeCTa® qPCR SuperMixes unterdrückt die Kreuzreaktivität zwischen homologen Sequenzen; dies führt zu einer optimierten Detektion und Unterscheidung bei SNP-Anwendungen. Ein Hauptbestandteil ist AccuStart™ Taq DNA-Polymerase mit monoklonalen Antikörpern, die die Polymerase vor dem ersten PCR-Denaturierungsschritt binden und deaktivieren. Nach der Wärmeaktivierung (2 Min. bei 95 °C) denaturieren die Antikörper irreversibel und setzen vollständig aktive, unveränderte Taq DNA-Polymerase frei. So ist eine spezifische und effiziente Primer-Extension mit dem Vorteil des Reaktionsaufbaus bei Zimmertemperatur möglich. Perfecta® qPCR SuperMixes werden für eine problemlose Kompatibilität mit spezifischen Echtzeit-qPCR-Instrumenten mit und ohne Referenzfarbstoff angeboten.
Probenkits sind auf Anfrage erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge