PerfeCTa® qPCR FastMix™ Reaktionsmischungen
Lieferant: QIAGEN BEVERLY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95076-012 95076-05K 95078-012 95078-05K 95077-012 95077-05K
733-1394EA 1420 EUR InStock
733-1394 733-1395 733-1402 733-1403 733-1398 733-1399
PerfeCTa® qPCR FastMix™ Reaktionsmischungen
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
Die FastMixes enthalten Puffer und Stabilisatoren, die für maximale Effizienz, Reproduzierbarkeit und Empfindlichkeit der PCR mit TaqMan® und TaqMan® MGB-Sondenchemie optimiert sind. Ein Hauptbestandteil der PerfeCTa® qPCR FastMixes ist die AccuFast™ Taq DNA-Polymerase, die eine sofortige Aktivierung und schnelle Polymerisationskinetik ermöglicht. Nach der Wärmeaktivierung (20 Sekunden bei 95 °C) denaturieren die Antikörper irreversibel und setzen vollständig aktive, unveränderte Taq DNA-Polymerase frei. So ist eine spezifische und effiziente Primer-Extension mit dem Vorteil des Reaktionsaufbaus bei Zimmertemperatur möglich. FastMixes liefern maximale PCR-Effizienz, -Empfindlichkeit, -Spezifität und ein starkes Fluoreszenzsignal mit entweder schnellen oder herkömmlichen Cycling-Bedingungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge