Agarose, SeaKem® LE
Lieferant: LONZA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
50000 50004 50005 50001 50002
733-1535EA 283 EUR InStock
733-1535 733-0829 733-1538 733-1536 733-1537
Agarose, SeaKem® LE
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
SeaKem® LE ist eine Agarose mit hoher Gelstärke, niedrigem EEO und Standard-Geliertemperatur, die sich perfekt für Elektrophorese und andere molekularbiologische Anwendungen eignet.
  • Qualitätsgeprüft, um die Leistung zu zertifizieren
  • Hohe Gelstärke
  • Niedriger EEO
  • Standardschmelztemperatur
  • DNase- und RNase-frei
SeaKem® LE-Agarose ist ideal für die routinemäßige Analyse von Nukleinsäuren mittels Gelelektrophorese und Blotting. Jedes SeaKem LE-Gel löst die DNA scharf auf und bietet eine konsistente Auflösung von Charge zu Charge. Diese Agarose inMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..