Precast gels, Reliant™
Lieferant: LONZA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
54925 54803 54922 54903 54927 54929 54801 54813 54820 54905 54907 54928 54939 54944 54948
733-1567EA 278 EUR InStock
733-1567 733-1564 733-1566 733-1565 733-1568 733-1569 733-1570 733-1571 733-1572 733-1576 733-1577 733-1579 733-1581 733-1582 733-1585
Precast gels, Reliant™
Elektrophorese-Gele Fertiggele
Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is precision cast using our SeaKem® Gold or NuSieve™ 3:1 agarose and are available in a variety of well formats and agarose concentrations.
  • Gels are cast from either SeaKem® or NuSieve® agarose and are certified DNase-free
  • Gels specifically for RNA separation are guaranteed RNase-free
  • Compatible with most minigel chambers
Reliant™ precast agarose minigels are available either pre-stained with ethidiumMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..