PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, Low-ROX
Lieferant: QIAGEN BEVERLY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95108-01K 95108-200
733-2086EA 3840 EUR InStock
733-2086 733-2088
PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, Low-ROX
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
PerfeCTa® Multiplex qPCR SuperMix, Low-ROX ist ein zweifach konzentrierter gebrauchsfertiger Reaktionscocktails mit allen Komponenten außer Primern, Sonde(n) und Template für die Echtzeit-qPCR in Applied Biosystems 7500 oder der Echtzeit-PCR-System-Serie Stratagene MX.
PerfeCTa® MultiPlex qPCR SuperMix, Low-ROX bietet einen dynamischen Bereich und eine Empfindlichkeit gegenüber einer Multiplex-qPCR, die vergleichbar mit denjenigen von Singleplex-qPCR-Sonden-Assays sind, ohne dass dabei begrenzte oder variable Primerkonzentrationen erforderlich sind.
Lieferumfang: Jedes Set enthält 2 Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl?, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), AccuStart™ Taq DNA-Polymerase, ROX-Referenzfarbstoff (für eine Anregung von 580 bis 585 nm) sowie Stabilisatoren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge