qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix®
Lieferant: QIAGEN BEVERLY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95134-500 95133-100 95132-100 95132-500 95133-500 95134-100 95132-02K 95133-02K 95134-02K 95132-05K 95134-05K
733-2234EA 705 EUR InStock
733-2234 733-2162 733-2161 733-2230 733-2232 733-2163 733-2908 QUNT95133-02K QUNT95134-02K 733-2909 QUNT95134-05K
qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix®
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix® ist ein gebrauchsfertiger, hochempfindlicher Mastermix für die reverse Transkription quantitativer PCR (RT-qPCR) von RNA-Templates.
  • Widersteht häufig vorkommenden Inhibitoren, einschließlich Polysachariden, Häme/Hämoglobin, Huminsäure, Melanin
  • Geeignet für schnelle oder Standard-qPCR-Cycling-Bedingungen
  • Zuverlässige Daten aus wertvollen Proben dank weitem Dynamikbereich
  • Multiplexing-fähig - unterstützt die Erkennung von bis zu vier Zielen
qScript™ XLT One-Step-RT-qPCR ToughMix® ist ein vielseitiges und robustes RT-qPCR-Reagenz mit maximaler Empfindlichkeit und PCR-Effizienz mit zahlreichen fluorogenen Fühlerchemien wie TaqMan® Hydrolyse-Proben.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge