PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Lieferant: QIAGEN BEVERLY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
95112-012 95112-05K 95112-250 95114-012 95114-05K 95114-250 95113-012 95113-05K 95138-012 95138-05K 95139-012 95139-05K 95140-012 95140-05K
733-2090EA 1220 EUR InStock
733-2090 733-2091 733-2092 733-2096 733-2097 733-2098 733-2093 733-2094 733-2243 733-2244 733-2247 733-2248 733-2251 733-2252
PerfeCTa® qPCR ToughMix®
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
PerfeCTa® qPCR ToughMix® ist ein 2-fach konzentrierter gebrauchsfertiger Reaktionscocktail für die PCR-Amplifikation von DNA-Templates. Er widersteht vielen bekannten Inhibitoren von PCR, die sich häufig in Rohproben aus dem Umweltbereich, in Pflanzen- oder Tiergeweben finden. Es ist ein vielseitiges Echtzeit-qPCR-Reagenz mit maximaler Empfindlichkeit und PCR-Effizienz mit zahlreichen fluorogenen Fühlerchemien wie TaqMan® Hydrolysefühlern. PerfeCTa® qPCR ToughMix® enthält alle erforderlichen Reaktionskomponenten, mit Ausnahme von Primern, Fühler(n) und DNA-Template. Die hellblaue Farbe des AccuVue™ Farbmarkers erleichtert den Reaktionsaufbau in weißen oder transparenten Platten und minimiert Pipettierungs- und Mischfehler. Er hat keine negative Auswirkung auf die qPCR-Leistung oder die Stabilität des Produkts.
Eine wichtige Komponente von PerfeCTa® qPCR ToughMix® ist eine ultrareine, hoch prozessive und thermostabile DNA-Polymerase, die mit hochaffinen monoklonalen Antikörpern kombiniert wird. Diese proprietäre Polymerasemischung ist hochgradig widerstandsfähig gegen PCR-Inhibitoren und bietet einen ausgesprochen stringenten Hot Start, der vor der PCR-Amplifizierung einen Reaktionsaufbau, und eine temporäre Lagerung, bei Zimmertemperatur erlaubt. PerfeCTa® qPCR ToughMix® bietet herausragende Leistung mit schnellen oder konventionellen PCR-Cycling-Protokollen.
Lieferumfang: Kits sind mit oder ohne ROX-Referenzfarbstoff erhältlich. Alle Kits enthalten 2X Reaktionspuffer mit optimierten Konzentrationen von MgCl?, dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), Hot Start DNA-Polymerase, AccuVue™ blauem qPCR-Farbstoff und Stabilisatoren. UNG Versionen enthalten Uracil-DNA-Glykosylase.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge