VWR®, Red Taq DNA polymerase
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
733-1323EA 519 EUR InStock
733-1323 733-1834 733-2409 733-2408
VWR®, Red Taq DNA polymerase
Nukleinsäure-Reagenzien Enzyme und Kits für Endpunkt-PCR
Red Taq DNA Polymerase is a blend of Taq DNA polymerase combined with an inert red dye. The dye enables quick visual recognition of reactions to which enzyme has been added, as well as confirmation of complete mixing.
  • Ideal choice for routine applications
  • High performance, thermostable DNA polymerase
  • Optimal for TA cloning
Taq DNA polymerase concentration: 5 Units/μl
10X Key Buffer: Tris-HCl pH 8,5; (NH₄)₂SO₂, 15 mM MgCl₂, 1% Tween® 20
EU = Units
Lieferumfang: VWR® Taq DNA Polymerase is usually supplied with Key Buffer. Key Buffer (NH⁴⁺) gives a superior amplification signal (high yield) minimising the need for optimisation of the Mg²⁺ concentration, or the annealing temperature in most primer-template systems.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..