Zellkulturkolben, Falcon®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
353014 353018 353024 353028 353082 353108 353109 353112 353009 353133 353107 353110 353135 353136 353138 353139 355000 355001
734-0009EA 260.69 EUR InStock
734-0009 734-0010 734-0012 734-0014 734-0031 734-0044 734-0045 734-0047 734-0962 734-0965 734-0043 734-0046 734-0049 734-0050 734-0957 734-1031 734-0266 734-0267
Zellkulturkolben, Falcon®
Kolben Zellkulturkolben
PS, mit Gewebekulturen behandelt, steril, pyrogenfrei.
  • Leicht ablesbare, gedruckte volumetrische Strichmarken und Beschriftungsstelle
  • Die Belüftungskappen haben eine hydrophobe 0,2 µm-Membran
  • Praktische Abziehfilmverpackungen für medizinische Zwecke gewährleisten, dass die Sterilität der Kolben erhalten bleibt
Die Vakuumgas-Plasmagewebekulturbehandlung bietet konsistente Zellanhaftung und -verbreitung sowie konsistentes Zellwachstum.
Barcoded (robotics/automation compatible).
Achtung! Bitte beachten: Hinweis: Wachstumsfläche und VolumenMore Product Information
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..