96-Well cell culture plates, Falcon®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
353072 353075 353077 353227 353296 353910 353936 351172 351177 353916 353219 353376 353377
734-0023EA 192 EUR InStock
734-0023 734-0025 734-0027 734-0057 734-0396 734-0080 736-2027 734-0954 734-0955 734-1376 734-2480 732-2194 732-2195
96-Well cell culture plates, Falcon®
Mikrotiterplatten Zellkultur-Platten
Falcon® 96-well microplates are available in a variety of configurations and surface chemistries to meet a wide range of applications with fluorescence, luminescence, radiometric or colorimetric endpoints.
  • Flat bottom, with lid
  • Black wells with clear bottom
  • Working volume: 25 to 340 µl
  • Convenient, peel-open packaging
  • Available with untreated or tissue culture-treated surface chemistries
  • Individual and Ready-Stack (RS) trays are PET (Code 1) and recyclable
Corning® Primaria™ tissue culture treatment additionally incorporates nitrogen-containingMore Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..