Fibronektin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
354403 354451
734-0111EA 240.91 EUR InStock
734-0111 734-0137
Fibronektin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS mit humanem Fibronektin gleichmäßig beschichtet. Fördert die Anheftung, Verbreitung, Vermehrung und Differenzierung von Zellen bei vielen Zelltypen, insbesondere Fibroblasten und anderen aus dem Mesenchym gewonnenen Zellen.
Hergestellt in sorgfältig überwachter Umgebung und streng getestet, um durchgängig hohe Qualität und Leistung sicherzustellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge