Laminin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
354405 354452 354458
734-0113EA 261.57 EUR InStock
734-0113 734-0138 734-0143
Laminin-Kulturschalen, Corning® BioCoat™
Zellkulturschalen Zell- und Gewebekultur-Platten
PS mit Mauslaminin gleichmäßig beschichtet. Fördert die Anheftung, Vermehrung und Differenzierung von verschiedenen Zellenlinien, insbesondere Neuronen, Epithelzellen, Myozyten und Myoblasten.
Hergestellt in sorgfältig überwachter Umgebung und streng getestet, um durchgängig hohe Qualität und Leistung sicherzustellen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge