Dialysierschläuche Spectra/Por® 1
Lieferant: Spectrum Laboratories
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
132645 132650 132655 132660 132665 132670 132675
734-0662EA 386 EUR InStock
734-0662 734-0663 734-0665 734-0666 734-0667 734-0669 734-0670
Dialysierschläuche Spectra/Por® 1
Schläuche Dialyseschläuche
MWCO 6 - 8 kD, regenerierte Cellulose
  • Transparent und flexibel
Die kostengünstige Membrane eignet sich ideal für eine Reihe von Anwendungen bei denen ein großer Unterschied in der Größe des Molekulargewichts der zu trennenden Stoffe besteht; dazu zählen Probenvorbereitung, Entsalzung,
Pufferaustausch, pH-Wechsel,
Proteinreinigung usw. Die Standard Regenerierte Cellulose (RC) bietet eine gute chemische
Beständigkeit und kann mit verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen,
den meisten Alkoholen und einigen milden oder verdünnten organischen Lösungsmitteln, einschließlich DMSO verwendet werden. Standard RC ist für pH-Werte von 2 bis 12 und Temperaturen zwischen 4 °C und 121 °C geeignet.
Lieferung erfolgt trocken, Konservierungsstoff: Glycerin.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge