Corning® mouse laminin (from Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour)
Lieferant: DISCOVERY LABWARE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
354239
734-1099EA 236.79 EUR InStock
734-1099
Corning® mouse laminin (from Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour)
Proteine und Peptide
Laminin, ein Hauptbestandteil der Basalmembran, besitzt eine Vielzahl biologischer Aktivitätsfunktionen, einschließlich Verbesserung von Adhäsion, Migration, Wachstum, Differenzierung und Neuritauswuchs von Zellen. Es kann als dünne Schicht auf die Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden oder Nährmedien als löslicher Zusatzstoff hinzugefügt werden. Der hochkonzentrierte Laminin/Entactin-Komplex ist eine spezielle Zusammensetzung, der für dreidimensionale (3D) Nährmedien entwickelt wurde.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge